(±)-3,4-Difluormandelsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-3,4-Difluorophenylglycolic acid
PC4116-1G
PC4116-250MG
PC4116-5G
APOSPC4116-1GEA
23.2
EUR
APOSPC4116-1G
APOSPC4116-250MG
APOSPC4116-5G
(±)-3,4-Difluormandelsäure 97%
(±)-3,4-Difluormandelsäure
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Molecular Weight: 188,13 g/mol Schmelzpunkt: 92…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061299 CAS-Nummer: 132741-29-8 |