α,α-Difluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (Difluoromethoxy)benzene, alpha,alpha-Difluoroanisole
PC4117-100G
APOSPC4117-100GEA 112 EUR
APOSPC4117-100G
α,α-Difluoranisol 98%
α,α-Difluoranisol
Formel: C₇H₆F₂O
Molecular Weight: 144,1200 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068184
CAS-Nummer: 458-92-4
UN: 1993
ADR: 3,III