(2-Fluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Fluorophenyl)acetic acid, 2-Fluorophenylacetic acid
PC4120-100G PC4120-1KG PC4120-500G
APOSPC4120-100GEA 31.9 EUR
APOSPC4120-100G APOSPC4120-1KG APOSPC4120-500G
(2-Fluorphenyl)essigsäure 98%
(2-Fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄F)CH₂COOH
Molecular Weight: 154.14 g/mol
Siedepunkt: 263
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004315
CAS-Nummer: 451-82-1
EINECS: 207-196-9