3-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid, (3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC412086-1G PC412086-5G
APOSPC412086-1GEA 248 EUR
APOSPC412086-1G APOSPC412086-5G
3-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenylboronsäure 97%
3-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Molecular Weight: 219.95 g/mol
Schmelzpunkt: 126…129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07363846
CAS-Nummer: 850593-08-7