2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC412114-1G PC412114-5G PC412114-250MG
APOSPC412114-1GEA 65.4 EUR
APOSPC412114-1G APOSPC412114-5G APOSPC412114-250MG
2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 95%
2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₂
Molecular Weight: 203.9541 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11042432
CAS-Nummer: 947533-96-2