2-Amino-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC412217-100MG
PC412217-250MG
APOSPC412217-100MGEA
203
EUR
APOSPC412217-100MG
APOSPC412217-250MG
2-Amino-5-fluorphenylboronsäure
2-Amino-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₇BFNO₂ Molecular Weight: 154.94 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095362 CAS-Nummer: 1040400-87-0 |