2-Chlor-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid, 2-Chloro-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
PC412323-1G PC412323-250MG PC412323-5G
APOSPC412323-1GEA 194 EUR
APOSPC412323-1G APOSPC412323-250MG APOSPC412323-5G
2-Chlor-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
2-Chlor-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BClF₃O₃
Molecular Weight: 240.3720 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11040272
CAS-Nummer: 345226-20-2