2,6-Difluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,6-Difluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC412384-1G PC412384-500MG
APOSPC412384-1GEA 125 EUR
APOSPC412384-1G APOSPC412384-500MG
2,6-Difluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
2,6-Difluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₄BF₂NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12913987
CAS-Nummer: 1204333-58-3