4-(2'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC412405-25G PC412405-5G
APOSPC412405-25GEA 754 EUR
APOSPC412405-25G APOSPC412405-5G
4-(2'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure 98%
4-(2'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08705274
CAS-Nummer: 1072951-78-0