2-Fluor-5-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(6-Fluoro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Fluoropyridine-3-boronic acid Pinacol ester, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester
PC412477-10G PC412477-1G PC412477-5G
APOSPC412477-10GEA 55.1 EUR
APOSPC412477-10G APOSPC412477-1G APOSPC412477-5G
2-Fluor-5-pyridinboronsäurepinakolester
2-Fluor-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₂
Molecular Weight: 223,05 g/mol
Schmelzpunkt: 29…33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412792
CAS-Nummer: 444120-95-0