8-(Trifluormethoxy)chinolin-5-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC412551-1G
PC412551-250MG
APOSPC412551-1GEA
304
EUR
APOSPC412551-1G
APOSPC412551-250MG
8-(Trifluormethoxy)chinolin-5-boronsäure
8-(Trifluormethoxy)chinolin-5-boronsäure
Formel:
C₁₀H₇BF₃NO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11504851 CAS-Nummer: 1072951-46-2 |