5-(Trifluormethyl)-2-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)boronic acid
PC412562-1G
PC412562-250MG
APOSPC412562-1GEA
368
EUR
APOSPC412562-1G
APOSPC412562-250MG
5-(Trifluormethyl)-2-pyridinboronsäure
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₅BF₃NO₂ Molecular Weight: 190.9156 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06227445 CAS-Nummer: 1162257-58-0 |