(3-Fluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
PC4130-100G PC4130-25G
APOSPC4130-100GEA 50.9 EUR
APOSPC4130-100G APOSPC4130-25G
(3-Fluorphenyl)essigsäure 97%
(3-Fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄F)CH₂COOH
Molecular Weight: 154,14 g/mol
Siedepunkt: 151 °C/0,8mmHg
Schmelzpunkt: 42…48 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004331
CAS-Nummer: 331-25-9
EINECS: 206-360-7