1-(2,5-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Difluorphenylthioharnstoff, N-(2,5-Difluorphenyl)thioharnstoff
PC4131-1G PC4131-5G
APOSPC4131-1GEA 92.8 EUR
APOSPC4131-1G APOSPC4131-5G
1-(2,5-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff 97%
1-(2,5-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 188,2 g/mol
Schmelzpunkt: 137…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041152
CAS-Nummer: 207981-44-0