Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4132-1G
PC4132-5G
APOSPC4132-1GEA
115
EUR
APOSPC4132-1G
APOSPC4132-5G
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate 98%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate
Formel:
C₆H₁₀F₃NO₂ Molecular Weight: 185,15 g/mol Siedepunkt: 70…71 °C/4mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075754 CAS-Nummer: 170804-18-9 UN: 1993 ADR: 3,III |