(4-Fluorphenyl)aceton 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(4-Fluorphenyl)-2-propanon

PC4141L-100G PC4141L-25G PC4141L-5G
APOSPC4141L-100GEA 132 EUR
APOSPC4141L-100G APOSPC4141L-25G APOSPC4141L-5G
(4-Fluorphenyl)aceton 98%
(4-Fluorphenyl)aceton
Formel: C₉H₉FO
Siedepunkt: 106…107 °C/18mmHg
Dichte: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000362
CAS-Nummer: 459-03-0
EINECS: 207-284-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR