(2-Fluorphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluorbenzylcyanid
PC4142-100G
APOSPC4142-100GEA 109 EUR
APOSPC4142-100G
(2-Fluorphenyl)acetonitril 97%
(2-Fluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135.14 g/mol
Siedepunkt: 235 °C
Dichte: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001897
CAS-Nummer: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III