(3-Fluorphenyl)acetonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Fluorbenzylcyanid

PC4143-100G PC4143-25G PC4143-5G PC4143-10G
APOSPC4143-100GEA 210 EUR
APOSPC4143-100G APOSPC4143-25G APOSPC4143-5G APOSPC4143-10G
(3-Fluorphenyl)acetonitril 98%
(3-Fluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135,14 g/mol
Siedepunkt: 124…125 °C/10mmHg
Dichte: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001907
CAS-Nummer: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR