(4-Fluorphenyl)acetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluorbenzylcyanid
PC4144-100G PC4144-25G
APOSPC4144-100GEA 29 EUR
APOSPC4144-100G APOSPC4144-25G
(4-Fluorphenyl)acetonitril 98%
(4-Fluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135,14 g/mol
Siedepunkt: 119…120 °C/18mmHg
Dichte: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001917
CAS-Nummer: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III