2-Fluor-5-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-5-picoline
PC4145-100G PC4145-250G PC4145-25G
APOSPC4145-100GEA 125 EUR
APOSPC4145-100G APOSPC4145-250G APOSPC4145-25G
2-Fluor-5-methylpyridin
2-Fluor-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111,12 g/mol
Siedepunkt: 153…159 °C
Dichte: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041225
CAS-Nummer: 2369-19-9
UN: 1993
ADR: 3,III