4-Fluor-DL-phenylalanin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4149-1G PC4149-5G
APOSPC4149-1GEA 51 EUR
APOSPC4149-1G APOSPC4149-5G
4-Fluor-DL-phenylalanin 98%
4-Fluor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 183,18 g/mol
Schmelzpunkt: 253…255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002600
CAS-Nummer: 51-65-0