1-(2-Fluorphenyl)biguanid Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4149G-1G
PC4149G-5G
PC4149G-25G
APOSPC4149G-1GEA
50.9
EUR
APOSPC4149G-1G
APOSPC4149G-5G
APOSPC4149G-25G
1-(2-Fluorphenyl)biguanid Hydrochlorid 97%
1-(2-Fluorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₁ClFN₅ Schmelzpunkt: 237…241 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236682 CAS-Nummer: 66088-51-5 |