2-Fluorphenylhydraziniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(2-Fluorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 2-Fluorphenylhydrazinhydrochlorid
PC4152-100G PC4152-25G
APOSPC4152-100GEA 75.4 EUR
APOSPC4152-100G APOSPC4152-25G
2-Fluorphenylhydraziniumchlorid 98%
2-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈ClFN₂
Molecular Weight: 162.59 g/mol
Schmelzpunkt: 200…205 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012927
CAS-Nummer: 2924-15-4
EINECS: 220-885-9