2-Fluorphenylisocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Fluoro-2-isocyanatobenzene
PC4164-25G PC4164-5G PC4164-1G
APOSPC4164-25GEA 135 EUR
APOSPC4164-25G APOSPC4164-5G APOSPC4164-1G
2-Fluorphenylisocyanat 98%
2-Fluorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₄FNO
Molecular Weight: 137,11 g/mol
Siedepunkt: 56…58 °C/10mmHg
Dichte: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001996
CAS-Nummer: 16744-98-2
EINECS: 240-804-0
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II