3-Fluorphenylisocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-3-isocyanatobenzene
PC4165-25G PC4165-5G
APOSPC4165-25GEA 75.4 EUR
APOSPC4165-25G APOSPC4165-5G
3-Fluorphenylisocyanat 97%
3-Fluorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₄FNO
Molecular Weight: 137,11 g/mol
Siedepunkt: 56…58 °C/14mmHg
Dichte: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002015
CAS-Nummer: 404-71-7
EINECS: 206-966-1
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II