4-Fluorphenylisocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
PC4166-100G PC4166-25G PC4166-5G
APOSPC4166-100GEA 127 EUR
APOSPC4166-100G APOSPC4166-25G APOSPC4166-5G
4-Fluorphenylisocyanat 98%
4-Fluorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₄FNO
Molecular Weight: 137,11 g/mol
Siedepunkt: 55 °C/8mmHg
Dichte: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002023
CAS-Nummer: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II