1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4170M-5G
PC4170M-25G
APOSPC4170M-5GEA
120
EUR
APOSPC4170M-5G
APOSPC4170M-25G
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Formel:
C₁₀H₁₄FN Molecular Weight: 167.227 g/mol Siedepunkt: 180 °C Flammpunkt: 90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082702 CAS-Nummer: 1200-27-7 UN: 2735 ADR: 8 III |