1-(2-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluorphenylthioharnstoff, N-(2-Fluorphenyl)thioharnstoff
PC4175M-25G PC4175M-5G
APOSPC4175M-25GEA 69.6 EUR
APOSPC4175M-25G APOSPC4175M-5G
1-(2-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff 97%
1-(2-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 276
Schmelzpunkt: 143…145 °C
Dichte: 1.423
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041148
CAS-Nummer: 656-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III