1-(3-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(3-Fluorophenyl)thiourea, 3-Fluorophenylthiourea
PC4175N-25G PC4175N-5G
APOSPC4175N-25GEA 87 EUR
APOSPC4175N-25G APOSPC4175N-5G
1-(3-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff 98%
1-(3-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 276
Schmelzpunkt: 114…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041167
CAS-Nummer: 458-05-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III