Triethyl-2-fluor-2-phosphonoacetat (fluoriertes Horner-Reagenz) 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diethyl [(ethoxycarbonyl)(fluoro)methyl]phosphonate, Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate
PC4179D-25G
PC4179D-100G
APOSPC4179D-25GEA
62.5
EUR
APOSPC4179D-25G
APOSPC4179D-100G
Triethyl-2-fluor-2-phosphonoacetat (fluoriertes Horner-Reagenz) 96%
Triethyl-2-fluor-2-phosphonoacetat (fluoriertes Horner-Reagenz)
Fluorinated Horner's reagent.
Formel:
C₈H₁₆FO₅P Molecular Weight: 242.19 g/mol Siedepunkt: 75 °C/0.01mmHg Dichte: 1.194 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134400 CAS-Nummer: 2356-16-3 UN: 2810 ADR: 6.1 III |