3-Fluorphthalsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluor-1,2-benzoldicarbonsäure
PC4179L-5G PC4179L-1G PC4179L-25G
APOSPC4179L-5GEA 29 EUR
APOSPC4179L-5G APOSPC4179L-1G APOSPC4179L-25G
3-Fluorphthalsäure 98%
3-Fluorphthalsäure
Formel: C₈H₅FO₄
Molecular Weight: 184.12 g/mol
Schmelzpunkt: 170…177 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039524
CAS-Nummer: 1583-67-1
EINECS: 216-433-5