3-Fluorphthalsäureanhydrid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluor-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
PC4179N-100G PC4179N-25G PC4179N-5G
APOSPC4179N-100GEA 539 EUR
APOSPC4179N-100G APOSPC4179N-25G APOSPC4179N-5G
3-Fluorphthalsäureanhydrid 97%
3-Fluorphthalsäureanhydrid
Useful for the synthesis & bioactivity of photoaffinity labelof the plant growth regulator 1-(3-chlorophthalimido)cyclo-hexanecarboxamide: J.Agric.Food Chem., 39,554, (1991)
Formel: C₈H₃FO₃
Molecular Weight: 166.11 g/mol
Siedepunkt: 283 °C
Schmelzpunkt: 158…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039696
CAS-Nummer: 652-39-1
EINECS: 211-491-8