Methyl-3,5-difluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3,5-difluorobenzoate
PC4186-1G
PC4186-25G
PC4186-5G
PC4186-100G
APOSPC4186-1GEA
14.7
EUR
APOSPC4186-1G
APOSPC4186-25G
APOSPC4186-5G
APOSPC4186-100G
Methyl-3,5-difluorbenzoat 98%
Methyl-3,5-difluorbenzoat
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318160 CAS-Nummer: 216393-55-4 |