Methyl-4-fluorsalicylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-fluoro-2-hydroxybenzoate
PC4187-25G
APOSPC4187-25GEA
183
EUR
APOSPC4187-25G
Methyl-4-fluorsalicylat 98%
Methyl-4-fluorsalicylat
Formel:
C₈H₇FO₃ Molecular Weight: 170,14 g/mol Schmelzpunkt: 38…40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093965 CAS-Nummer: 392-04-1 |