2'-Fluorpropiophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: o-Fluoropropiophenone

PC4188-25G PC4188-5G
APOSPC4188-25GEA 46.4 EUR
APOSPC4188-25G APOSPC4188-5G
2'-Fluorpropiophenon 98%
2'-Fluorpropiophenon
Formel: C₉H₉FO
Molecular Weight: 152,17 g/mol
Siedepunkt: 89…91 °C/12mmHg
Dichte: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009893
CAS-Nummer: 446-22-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR