3'-Fluorpropiophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: m-Fluorpropiophenon
PC4189-100G PC4189-25G PC4189-5G
APOSPC4189-100GEA 84.1 EUR
APOSPC4189-100G APOSPC4189-25G APOSPC4189-5G
3'-Fluorpropiophenon 97%
3'-Fluorpropiophenon
Formel: C₉H₉FO
Siedepunkt: 94…96 °C/5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061245
CAS-Nummer: 455-67-4