4'-Fluorpropiophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Fluorpropiophenon
PC4190-100G PC4190-25G
APOSPC4190-100GEA 72.5 EUR
APOSPC4190-100G APOSPC4190-25G
4'-Fluorpropiophenon 98%
4'-Fluorpropiophenon
Formel: C₉H₉FO
Siedepunkt: 108 °C/18mmHg
Dichte: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000356
CAS-Nummer: 456-03-1