(2-Chlor-4,5-difluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4193-1G PC4193-5G PC4193-10G
APOSPC4193-1GEA 116 EUR
APOSPC4193-1G APOSPC4193-5G APOSPC4193-10G
(2-Chlor-4,5-difluorphenyl)essigsäure 98%
(2-Chlor-4,5-difluorphenyl)essigsäure
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Molecular Weight: 206.58 g/mol
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973421
CAS-Nummer: 883502-00-9