2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC421026-1G PC421026-250MG PC421026-5G
APOSPC421026-1GEA 105 EUR
APOSPC421026-1G APOSPC421026-250MG APOSPC421026-5G
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₂NO
Molecular Weight: 179,55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185848
CAS-Nummer: 1206978-15-5