2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC421055-1G PC421055-250MG PC421055-5G
APOSPC421055-1GEA 495 EUR
APOSPC421055-1G APOSPC421055-250MG APOSPC421055-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20486158
CAS-Nummer: 1206978-11-1