(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)piperazine
PC421203-100MG PC421203-250MG
APOSPC421203-100MGEA 547 EUR
APOSPC421203-100MG APOSPC421203-250MG
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Formel: C₅H₉F₃N₂
Molecular Weight: 154,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07373382
CAS-Nummer: 131922-05-9