3-Chlor-3'-fluorbenzhydrol
Lieferant: Apollo Scientific
PC4220-1G
PC4220-250MG
APOSPC4220-1GEA
691
EUR
APOSPC4220-1G
APOSPC4220-250MG
3-Chlor-3'-fluorbenzhydrol
3-Chlor-3'-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₁₀ClFO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06201311 CAS-Nummer: 170019-18-8 |