4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4223-1G
PC4223-250MG
APOSPC4223-1GEA
435
EUR
APOSPC4223-1G
APOSPC4223-250MG
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₈H₅F₆N Siedepunkt: 104…106 °C/11mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01312619 CAS-Nummer: 2965-07-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |