4-Chlor-3'-fluorbenzhydrol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4226-1G
PC4226-5G
APOSPC4226-1GEA
161
EUR
APOSPC4226-1G
APOSPC4226-5G
4-Chlor-3'-fluorbenzhydrol 97%
4-Chlor-3'-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₁₀ClFO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06201293 CAS-Nummer: 2795-71-3 |