2-Fluorstyrol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Fluoro-2-vinylbenzene
PC4230-25G
PC4230-5G
PC4230-1G
APOSPC4230-25GEA
364
EUR
APOSPC4230-25G
APOSPC4230-5G
APOSPC4230-1G
2-Fluorstyrol 99%
2-Fluorstyrol
Formel:
C₈H₇F Molecular Weight: 122,14 g/mol Siedepunkt: 46 °C/32mmHg Dichte: 1,025 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 35 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00013550 CAS-Nummer: 394-46-7 EINECS: 206-896-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...