5-Amino-3-(4-fluorphenyl)isoxazol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4231-1G PC4231-250MG PC4231-5G
APOSPC4231-1GEA 219 EUR
APOSPC4231-1G APOSPC4231-250MG APOSPC4231-5G
5-Amino-3-(4-fluorphenyl)isoxazol 98%
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₇FN₂O
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407398
CAS-Nummer: 81465-82-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR