3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4233-5G PC4233-25G PC4233-100G
APOSPC4233-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4233-5G APOSPC4233-25G APOSPC4233-100G
3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid 97%
3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂FO₂S
Dichte: 1,584 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094234
CAS-Nummer: 351003-48-0
UN: 3265
ADR: 8,II