3-Fluorstyrol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4240-25G PC4240-5G PC4240-1G PC4240-10G
APOSPC4240-25GEA 126 EUR
APOSPC4240-25G APOSPC4240-5G APOSPC4240-1G APOSPC4240-10G
3-Fluorstyrol 98%
3-Fluorstyrol
Formel: C₈H₇F
Molecular Weight: 122,14 g/mol
Siedepunkt: 31 °C/4mmHg
Dichte: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 29 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000341
CAS-Nummer: 350-51-6
EINECS: 206-504-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR