3,5-Difluor-4-methoxyanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4243-1G PC4243-5G PC4243-25G
APOSPC4243-1GEA 26.1 EUR
APOSPC4243-1G APOSPC4243-5G APOSPC4243-25G
3,5-Difluor-4-methoxyanilin
3,5-Difluor-4-methoxyanilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Molecular Weight: 159,14 g/mol
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115910
CAS-Nummer: 363-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III