4-Fluorstyrol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Fluoro-4-vinylbenzene

PC4250-25G PC4250-5G
APOSPC4250-25GEA 97.3 EUR
APOSPC4250-25G APOSPC4250-5G
4-Fluorstyrol 95%
4-Fluorstyrol
Formel: C₈H₇F
Molecular Weight: 122.14 g/mol
Siedepunkt: 145…148 °C
Schmelzpunkt: –34.5 °C
Dichte: 1.024 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000361
CAS-Nummer: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR